Learn More
N-(3-aminopropil-d6)-1,4-butanodiamina, CDN
Código de producto. 30310739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310739 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30310739 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND79400.01G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermidine-D6 (3-aminopropyl-D6)
CAS 2514812-10-1
Fórmula molecular C7 D6 H13 N3
Cantidad 0.01 g
Sinónimo N-(3-Aminopropyl-d6)-1,4-butanediamine, Spermidine-d6, N1-(3-Aminopropyl-1,1,2,2,3,3-d6)-1,4-butanediamine
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2/i3D2,5D2,7D2
SMILES [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NCCCCN
Nombre IUPAC N'-(3-amino-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropil)butano-1,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 151.2828
Formula Weight (peso de la fórmula) 151,1956 g/mol
Porcentaje de pureza 99 átomo % D, mínimo 96% Pureza química