Learn More
Clorhidrato de N-(3-aminopropil)-5-cloro-2-naftalenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Aminopropyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide, Hydroch |
| CAS | 210049-20-0 |
| Fórmula molecular | C13 H15 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15ClN2O2S.ClH/c14-12-6-1-5-11-10(12)4-2-7-13(11)19(17,18)16-9-3-8-15;/h1-2,4-7,16H,3,8-9,15H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12 |
| Nombre IUPAC | N-(3-aminopropil)-5-cloronaftaleno-1-sulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 335.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.031 |