Learn More
N-(3'-Aminopropil)-2-pirrolidinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10426820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10426820 5 g Frasco de vidrio 5 g
10436820 50 g Frasco de vidrio 50 g
10219323 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10426820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159600050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7663-77-6 | C7H14N2O | 142.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7663-77-6
Fórmula molecular C7H14N2O
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00003201
Clave InChI HJORCZCMNWLHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-aminopropyl pyrrolidin-2-one, n-3'-aminopropyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-3-aminopropyl, 1-3-aminopropyl-2-pyrrolidone, n-3-aminopropyl-2-pyrrolidinone, 1-3-aminopropyl-2-pyrrolidinone, n-3-aminopropyl pyrrolidin-2-one, 1-3-amino-propyl-pyrrolidin-2-one, 1-3-aminoprop-1-yl pyrrolidin-2-one, zlchem 943
PubChem CID 82111
Nombre IUPAC 1-(3-aminopropil)pirrolidin-2-ona
SMILES NCCCN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3'-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 120.0°C to 123.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1,5-Diazabicyclo(4.3.0.)non-5-ene: Balance (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4970 to 1.4990
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(3'-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.