Learn More
Diclorhidrato de N-(3-(aminometil)bencil)acetamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-(Aminomethyl)benzyl)acetamidine, Dihydrochloride |
| CAS | 214358-33-5 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N3 . 2 Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1400W dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3.2ClH/c1-8(12)13-7-10-4-2-3-9(5-10)6-11;;/h2-5H,6-7,11H2,1H3,(H2,12,13);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CC(=N)NCc1cccc(CN)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[[3-(aminometil)fenil]metil]etanimidamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 250.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.08 |