Learn More
Éster terc-butílico del ácido N-(3-amino[1,1'-bifenil]-4-il)-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Amino[1,1'-biphenyl]-4-yl)-carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 335255-33-9 |
| Fórmula molecular | C17H20N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3-Aminobiphenyl-4-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (3-Aminobiphenyl-4-yl)carbamate, N-(3-Amino[1,1'-biphenyl]-4-yl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2O2/c1-17(2,3)21-16(20)19-15-10-9-13(11-14(15)18)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,18H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMILES | NC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(OC(C)(C)C)=O |
| Nombre IUPAC | (3-amino-[1,1'-bifenil]-4-il)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 284.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.15 |