Learn More
Éster terc-butílico de N-(3-acetiltio-2-metilpropanoil)glicina-d5, TRC
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Acetylthio-2-methylpropanoyl)glycine tert-Butyl Ester-d5 |
| CAS | 1190018-72-4 |
| Fórmula molecular | C12H16D5NO4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[3-(Acetylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]glycine 1,1-Dimethylethyl Ester-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21NO4S/c1-8(7-18-9(2)14)11(16)13-6-10(15)17-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)/i1D3,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)NCC(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])SC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-[[2-[acetilsulfanil(dideuterio)metil]-3,3,3-trideuteriopropanoil]amino]acetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 280.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1505 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?