Learn More
Éster terc-butílico de N-(3-acetiltio-2-metilpropanoil)glicina-d5, TRC
Código de producto. 30314644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30314644 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1887925MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material N-(3-Acetylthio-2-methylpropanoyl)glycine tert-Butyl Ester-d5
CAS 1190018-72-4
Fórmula molecular C12H16D5NO4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-[3-(Acetylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]glycine 1,1-Dimethylethyl Ester-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO4S/c1-8(7-18-9(2)14)11(16)13-6-10(15)17-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)/i1D3,7D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)NCC(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])SC(=O)C
Nombre IUPAC 2-[[2-[acetilsulfanil(dideuterio)metil]-3,3,3-trideuteriopropanoil]amino]acetato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 280.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1505
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.