Learn More
N-(3-acetilfenil)-N-etilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Acetylphenyl)-N-ethylacetamide |
| CAS | 200630-96-2 |
| Fórmula molecular | C12H15NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Zaleplon Impurity 11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO2/c1-4-13(10(3)15)12-7-5-6-11(8-12)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-(3-acetilfenil)-N-etilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 205.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.1103 |