Learn More
N-(3-acetilfenil)formamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Acetylphenyl)formamide |
| CAS | 72801-78-6 |
| Fórmula molecular | C9H9NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-(3-Formylaminophenyl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO2/c1-7(12)8-3-2-4-9(5-8)10-6-11/h2-6H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(NC=O)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(3-acetilfenil)formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 163.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0633 |