Learn More
N-(3-Acetil-4-hidroxifenil)butiramida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482958 50 g 50 g
11492958 250 g 250 g
11472958 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18672.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 40188-45-2 | C12H15NO3 | 221.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40188-45-2
Fórmula molecular C12H15NO3
Peso molecular (g/mol) 221.26
Número MDL MFCD00798556
Clave InChI FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
PubChem CID 736331
Nombre IUPAC N-(3-Acetil-4-hidroxifenil)butanamida
SMILES CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Punto de fusión 124°C to 126°C
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.26
Porcentaje de pureza 97%