Learn More
N-(3-acetil-4-hidroxifenil)butanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide |
| CAS | 40188-45-2 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16) |
| SMILES | CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-(3-Acetil-4-hidroxifenil)butanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 221.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.1052 |