Learn More
N-(3-acetil-4-hidroxifenil)butanamida, TRC
Código de producto. 30311039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311039 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30311039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17897525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
CAS 40188-45-2
Fórmula molecular C12 H15 N O3
Cantidad 25 g
Sinónimo N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
SMILES CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC N-(3-Acetil-4-hidroxifenil)butanamida
Peso molecular (g/mol) 221.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1052