Learn More
N-(3-acetil-4-hidroxifenil)acetamida, TRC
Código de producto. 30317100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317100 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30317100 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA178970100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone
CAS 7298-67-1
Fórmula molecular C10 H11 N O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone, Acetamide, N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3'-acetyl-4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetyl-4-acetamidophenol, 2-Acetyl-4-acetylamino-5-nitrophenol, 3-Acetyl-4-hydroxyacetanilide, 5'-(Acetylamino)-2'-hydroxyacetophenone, 5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-6(12)9-5-8(11-7(2)13)3-4-10(9)14/h3-5,14H,1-2H3,(H,11,13)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC N-(3-acetil-4-hidroxifenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 193.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0739