Learn More
N-[3-[Acetil[4-(3-piridinil)-2-pirimidinil]amino]-4-metilfenil]-4-[(4-metil-1-piperazinil)metil]benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-[Acetyl[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-4-methylphenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide |
| CAS | 1321600-78-5 |
| Fórmula molecular | C31 H33 N7 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzamide, N-[3-[acetyl[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-4-methylphenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, N-[3-[Acetyl[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-4-methylphenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H33N7O2/c1-22-6-11-27(34-30(40)25-9-7-24(8-10-25)21-37-17-15-36(3)16-18-37)19-29(22)38(23(2)39)31-33-14-12-28(35-31)26-5-4-13-32-20-26/h4-14,19-20H,15-18,21H2,1-3H3,(H,34,40) |
| SMILES | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(c3)N(C(=O)C)c4nccc(n4)c5cccnc5)CC1 |
| Nombre IUPAC | N-[3-[acetil-(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]-4-metilfenil]-4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 535.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 535.2696 |