Learn More
Clorhidrato de N-[3-acetil-4-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]propanamida, Mikromol
Código de producto. 30460050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30460050 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30460050 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0435.10
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-[3-acetil-4-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]propanamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]propanamide Hydrochloride
CAS 57898-79-0
Nombres de analitos o componentes N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]propanamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H26 N2 O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]propanamide Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. J (EP), Acebutolol Imp. J (EP), Acebutolol Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Acebutolol Impurity J as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N2O4.ClH/c1-5-17(22)19-13-6-7-16(15(8-13)12(4)20)23-10-14(21)9-18-11(2)3;/h6-8,11,14,18,21H,5,9-10H2,1-4H3,(H,19,22);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC N-[3-acetil-4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]propanamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 358.86
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1659 g/mol