Learn More
Clorhidrato de N-[3-acetil-4-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]acetamida (clorhidrato de diacetolol), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-[3-acetil-4-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]acetamida (clorhidrato de diacetolol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diacetolol Hydrochloride |
| CAS | 73899-76-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Diacetolol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H24 N2 O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acebutolol Hydrochloride Imp. B (EP), Acebutolol Imp. B (EP), Acebutolol USP Related Compound B, Acebutolol USP RC B, N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetamide Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Diacetolol Hydrochloride, Acebutolol Related Compound B as Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Acebutolol Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)17-8-14(21)9-22-16-6-5-13(18-12(4)20)7-15(16)11(3)19;/h5-7,10,14,17,21H,8-9H2,1-4H3,(H,18,20);1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(NC(=O)C)cc1C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-acetil-4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]acetamida;clorhidrato |
| Mostrar más |