Learn More
N-(3,5-Dimetilfenil)-2-(4-hidroxifenil)acetamida, TRC
Código de producto. 30369407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30369407 250 mg
1 options
Código de producto. 30369407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476915250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3,5-Dimethylphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
CAS 131179-77-6
Fórmula molecular C16H17NO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo N-(3,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-benzeneacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO2/c1-11-7-12(2)9-14(8-11)17-16(19)10-13-3-5-15(18)6-4-13/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,19)
SMILES Cc1cc(C)cc(NC(=O)Cc2ccc(O)cc2)c1
Peso molecular (g/mol) 255.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1259