Learn More
N-(3,5-Dimetil-2(3H)-tiazolideno)-4-hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-Dióxido, TRC
Código de producto. 30137584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137584 250 mg 250 miligramos
30012389 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479479250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1145656-36-5
Fórmula molecular C15 H15 N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 365.43
Sinónimo 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, N-(3,5-dimethyl-2(3H)-thiazolylidene)-4-hydroxy-2-methyl-, 1,1-dioxide, N-[3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, (EZ)-N'-Methylmeloxicam, (EZ)-N-(3,5-dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Nombre IUPAC N-(3,5-dimetil-1,3-tiazol-2-ilideno)-4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
SMILES CN1C=C(C)SC1=NC(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-N'-Methylmeloxicam
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-17(2)15(23-9)16-14(20)12-13(19)10-6-4-5-7-11(10)24(21,22)18(12)3/h4-8,19H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.0504