Learn More
N-(3,5-diclorofenil)tiourea, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11477877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11477877 25 g 25 g
11457877 1 g 1 g
11467877 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11477877
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16558.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107707-33-5
Fórmula molecular C7H6Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 221.099
Número MDL MFCD00041168
Clave InChI BNJARXOEVLYKDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-dichlorophenyl thiourea, n-3,5-dichlorophenyl thiourea, 3,5-dichlorophenyl thiourea, 1-3,5-dichlorophenyl-2-thiourea, thiourea, 3,5-dichlorophenyl, amino 3,5-dichlorophenyl amino methane-1-thione, thiourea;, maybridge1_007644, acmc-1bnq2
PubChem CID 2737539
Nombre IUPAC (3,5-diclorofenil)tiourea
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)NC(=S)N
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
Punto de fusión 175°C to 179°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3257049
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.11
Porcentaje de pureza ≥98%