Learn More
N-[3,5-bis(Trifluorometil)fenil]tiourea, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469716 1 g 1 g
11479716 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20245.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 175277-17-5 | C9H6F6N2S | 288.211 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175277-17-5
Fórmula molecular C9H6F6N2S
Peso molecular (g/mol) 288.211
Número MDL MFCD00041172
Clave InChI CWRWOECVPKDZIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, 3,5-bis trifluoromethyl phenylthiourea, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3,5-di trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, thiourea,n-3,5-bis trifluoromethyl phenyl, amino 3,5-bis trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, maybridge1_008805
PubChem CID 2736183
Nombre IUPAC [3,5-bis(Trifluorometil)fenil]tiourea
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=S)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.22
Porcentaje de pureza ≥98%