Learn More
N,3,4-trimetilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,3,4-Trimethylaniline |
| CAS | 38036-47-4 |
| Fórmula molecular | C9H13N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N,3,4-Trimethyl-benzenamine, N-Methyl-3,4-xylidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N/c1-7-4-5-9(10-3)6-8(7)2/h4-6,10H,1-3H3 |
| SMILES | CNc1ccc(C)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | N,3,4-trimetilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 135.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.1048 |