Learn More
N-(3,4-dimetilfenil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3,4-Dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 2198-54-1 |
| Fórmula molecular | C10H13NO |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO/c1-7-4-5-10(6-8(7)2)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(C)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(3,4-dimetilfenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 163.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0997 |