Learn More
N-(3,4-dimetoxifenetil)formamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]formamide |
| CAS | 14301-36-1 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Formamide, N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-, Formamide, N-(3,4-dimethoxyphenethyl)- (6CI,7CI), N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]formamide, N-Formyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylamine, NSC 34982, N-(3,4-Dimethoxyphenethyl)formamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3/c1-14-10-4-3-9(5-6-12-8-13)7-11(10)15-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1ccc(CCNC=O)cc1OC |
| Nombre IUPAC | N-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 209.242 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.105 |