Learn More
N-(3,4-dimetoxibencil)-2-fluoro-5-nitrobenzamida, TRC
Código de producto. 30383216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383216 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30383216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD470760250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2-fluoro-5-nitrobenzamide
CAS 247568-67-8
Fórmula molecular C16H15FN2O5
Cantidad 250 mg
Sinónimo N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-fluoro-5-nitro-benzamide, 5-Despropanolamine-5-fluoro Xanthoanthrafil
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15FN2O5/c1-23-14-6-3-10(7-15(14)24-2)9-18-16(20)12-8-11(19(21)22)4-5-13(12)17/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,18,20)
SMILES COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2F)[N+](=O)[O-])cc1OC
Nombre IUPAC N-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-2-fluoro-5-nitrobenzamida
Peso molecular (g/mol) 334.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0965