Learn More
N-(3,4-dimetoxibencil)-2-fluoro-5-nitrobenzamida, TRC
Product Code. 30379964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30379964 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30379964 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD47076025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2-fluoro-5-nitrobenzamide
CAS 247568-67-8
Fórmula molecular C16H15FN2O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-fluoro-5-nitro-benzamide, 5-Despropanolamine-5-fluoro Xanthoanthrafil
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15FN2O5/c1-23-14-6-3-10(7-15(14)24-2)9-18-16(20)12-8-11(19(21)22)4-5-13(12)17/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,18,20)
SMILES COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2F)[N+](=O)[O-])cc1OC
Nombre IUPAC N-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-2-fluoro-5-nitrobenzamida
Peso molecular (g/mol) 334.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0965