Learn More
N-[(3,4-Dimetoxi-2-piridinil)metil] Pantoprazol Sulfona (mezcla de isómeros 1 y 3), TRC
Código de producto. 30375004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375004 10 mg -
30379871 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47097010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797132-60-5
Fórmula molecular C24H24F2N4O7S
Peso molecular (g/mol) 550.53
Sinónimo 5-(Difluoromethoxy)-1-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Impurity
SMILES COc1ccnc(Cn2c(nc3cc(OC(F)F)ccc23)S(=O)(=O)Cc4nccc(OC)c4OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfone(Mixture of 1 and 3 isomers)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24F2N4O7S/c1-33-19-7-9-27-16(21(19)35-3)12-30-18-6-5-14(37-23(25)26)11-15(18)29-24(30)38(31,32)13-17-22(36-4)20(34-2)8-10-28-17/h5-11,23H,12-13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.1334