Learn More
N-[(3,4-Dimetoxi-2-piridinil)metil] Sulfuro de pantoprazol (mezcla de isómeros 1 y 3), TRC
Código de producto. 30374350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30374350 250 mg -
30376013 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD470965250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 957470-58-5
Fórmula molecular C24H24F2N4O5S
Peso molecular (g/mol) 518.53
Sinónimo 5-(Difluoromethoxy)-1-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2Cc4nccc(OC)c4OC)c1OC
Specifications
Nombre del producto químico o material N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole Sulfide(Mixture of 1 and 3 isomers)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24F2N4O5S/c1-31-19-7-9-27-16(21(19)33-3)12-30-18-6-5-14(35-23(25)26)11-15(18)29-24(30)36-13-17-22(34-4)20(32-2)8-10-28-17/h5-11,23H,12-13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.1435