Learn More
N-[(3,4-Dimetoxi-2-piridinil)metil] Pantoprazol (mezcla de isómeros 1 y 3), TRC
Código de producto. 30373411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373411 100 mg
30385168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30373411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD470960100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957470-59-6
Fórmula molecular C24H24F2N4O6S
Peso molecular (g/mol) 534.53
Sinónimo 5-(Difluoromethoxy)-1-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Impurity
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2Cc4nccc(OC)c4OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(3,4-Dimethoxy-2-pyridinyl)methyl] Pantoprazole(Mixture of 1 and 3 isomers)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H24F2N4O6S/c1-32-19-7-9-27-16(21(19)34-3)12-30-18-6-5-14(36-23(25)26)11-15(18)29-24(30)37(31)13-17-22(35-4)20(33-2)8-10-28-17/h5-11,23H,12-13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.1385