Learn More
Ácido N-(3,4-diclorofenil)maleámico, 97 %
Código de producto. 11491617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491617 5 g 5 g
11401627 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25595.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21395-61-9
Fórmula molecular C10H7Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 260.07
Número MDL MFCD00020466
Clave InChI YMYKNYVBUCMJOG-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo n-3,4-dichlorophenyl maleamic acid, n-3,4-dichloro-phenyl-maleamic acid, z-4-3,4-dichlorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-3,4-dichlorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-3-n-3,4-dichlorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-3,4-dichloroanilino-4-oxo-2-butenoic acid, n-3,4-dichlorophenyl maleamidic acid, z-4-3,4-dichloroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 4-3,4-dichlorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 1559451
Nombre IUPAC ácido (Z)-4-(3,4-dicloroanilino)-4-oxobut-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1NC(=O)C=CC(=O)O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3,4-Dichlorophenyl)maleamic acid
Punto de fusión 205°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.07
Porcentaje de pureza 97%