Learn More
Éster terc-butílico del ácido N-[3-[[4-(clorometil)benzoil]amino][1,1'-bifenil]-4-il]carbámico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-(3-((4-(Chloromethyl)benzoyl)amino)(1,1'-biphenyl)-4-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 1003316-10-6 |
| Fórmula molecular | C25H25ClN2O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-[3-[[4-(Chloromethyl)benzoyl]amino][1,1'-biphenyl]-4-yl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H25ClN2O3/c1-25(2,3)31-24(30)28-21-14-13-20(18-7-5-4-6-8-18)15-22(21)27-23(29)19-11-9-17(16-26)10-12-19/h4-15H,16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,28,30) |
| SMILES | ClCC1=CC=C(C(NC2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC=C2NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (3-(4-(clorometil)benzamido)-[1,1'-bifenil]-4-il)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 436.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.16 |