Learn More
N-[3-(4-aminofenil)propil]-N,N-dimetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine |
| CAS | 42817-60-7 |
| Fórmula molecular | C11H18N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-N,N-dimethylbenzenepropanamine, 4-(3-Dimethylaminopropyl)aniline, 4-(3-Dimethylaminopropyl)phenylamine, p-[3-(Dimethylamino)propyl]aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N2/c1-13(2)9-3-4-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCc1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[3-(dimetilamino)propil]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 178.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.147 |