Learn More
Clorhidrato de N,3,3-trimetil-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amina (clorhidrato de 4-metilaminociclohexanona 2',2'-dimetiltrimetileno cetal), Mikromol
Descripción
Clorhidrato de N,3,3-trimetil-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amina (clorhidrato de 4-metilaminociclohexanona 2',2'-dimetiltrimetileno cetal), Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride |
| CAS | 158747-10-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12H23NO2 . HCl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Cl.CNC1CCC2(CC1)OCC(C)(C)CO2 |
| Peso molecular (g/mol) | 249.78 |
| Cantidad | 25 mg |