Learn More
N-[3-[3-(Dimetilamino)-1-oxo-2-propenil]fenil]-N-etilacetamida, Mikromol™
Código de producto. 30462393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462393 4 x 25 mg -
30051565 25 mg 25 miligramos
30051928 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462393 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1322.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[3-[3-(Dimetilamino)-1-oxo-2-propenil]fenil]-N-etilacetamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide
CAS 96605-66-2
Nombres de analitos o componentes N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H20 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide, Zaleplon Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N2O2/c1-5-17(12(2)18)14-8-6-7-13(11-14)15(19)9-10-16(3)4/h6-11H,5H2,1-4H3/b10-9+
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)C(=O)\C=C\N(C)C
Nombre IUPAC N-[3-[(E)-3-(dimetilamino)prop-2-enoil]fenil]-N-etilacetamida
Peso molecular (g/mol) 260.33
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1525 g/mol