Learn More
N-(3,3-dietoxipropil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3,3-Diethoxypropyl)acetamide |
| CAS | 581814-43-9 |
| Fórmula molecular | C9H19NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO3/c1-4-12-9(13-5-2)6-7-10-8(3)11/h9H,4-7H2,1-3H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCOC(CCNC(=O)C)OCC |
| Nombre IUPAC | N-(3,3-dietoxipropil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 189.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1365 |