Learn More
N-[3-(3-Cyanopirazolo[1,5-a]pirimidina-7-il)fenil]acetamida, TRC
Código de producto. 17942625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17942625 10 mg 10 miligramos
17925005 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17942625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98767010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115931-01-6
Fórmula molecular C15 H11 N5 O
Peso molecular (g/mol) 277.28
Sinónimo CL 284859
Nombre IUPAC N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidina-7-il)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)Nc1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]acetamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11N5O/c1-10(21)19-13-4-2-3-11(7-13)14-5-6-17-15-12(8-16)9-18-20(14)15/h2-7,9H,1H3,(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0964