Learn More
N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-5-il)fenil]-N-etilacetamida, Mikromol™
Descripción
N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-5-il)fenil]-N-etilacetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide |
| CAS | 478081-98-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H15 N5 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Acetamide, N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethyl-, N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide, Zaleplon RC B CIV (USP), Zaleplon Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-22-17(20-16)14(10-18)11-19-22/h4-9,11H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccn3ncc(C#N)c3n2 |
| Nombre IUPAC | N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-5-il)fenil]-N-etilacetamida |
| Mostrar más |