Learn More
Diclorhidrato de N-[3-(3-cloro-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-il)propil]-N,N',N'-trimetilpropano-1,3-diamina, Mikromol™
Código de producto. 17962496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962496 25 mg 25 miligramos
17900986 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17962496 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0545.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N-[3-(3-cloro-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-il)propil]-N,N',N'-trimetilpropano-1,3-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-(3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
CAS 2305824-51-3
Nombres de analitos o componentes N-[3-(3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H32 Cl N3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Clomipramine Hydrochloride Imp. A (EP), Clomipramine Imp. A (EP), Clomipramine USP Related Compound A, Clomipramine USP RC A, N-[3-(3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Clomipramine Related Compound A as Dihydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Clomipramine Impurity A as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32ClN3.2ClH/c1-25(2)14-6-15-26(3)16-7-17-27-22-9-5-4-8-19(22)10-11-20-12-13-21(24)18-23(20)27;;/h4-5,8-9,12-13,18H,6-7,10-11,14-17H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN(C)CCCN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC N'-[3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)propil]-N,N,N'-trimetilpropano-1,3-diamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 458.9
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.1818 g/mol