Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-[3-[3-(2-amino-2-oxoetil)-1H-indol-1-il]propil]-carbámico, TRC
Código de producto. 30312005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312005 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30312005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61631550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-[3-(2-Amino-2-oxoethyl)-1H-indol-1-yl]propyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 1024583-85-4
Fórmula molecular C18H25N3O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo t-Butyl (3-(3-(2-Amino-2-oxoethyl)-1H-indol-1-yl)propyl)carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25N3O3/c1-18(2,3)24-17(23)20-9-6-10-21-12-13(11-16(19)22)14-7-4-5-8-15(14)21/h4-5,7-8,12H,6,9-11H2,1-3H3,(H2,19,22)(H,20,23)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCn1cc(CC(=O)N)c2ccccc12
Nombre IUPAC N-[3-[3-(2-amino-2-oxoetil)indol-1-il]propil]carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 331.41