Learn More
N-[3-(2-furil)bencil]-N-metilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10225844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10225844 1 g 1 g
10225364 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10225844 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46146DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 857284-27-6
Fórmula molecular C12H13NO
Peso molecular (g/mol) 187.242
Número MDL MFCD08435877
Clave InChI WMCXJYGZLCREMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-2-furyl benzyl-n-methylamine, 3-furan-2-yl phenyl methyl methyl amine, 1-3-furan-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 3-2-furyl phenyl methyl methylamine, benzenemethanamine,3-2-furanyl-n-methyl
PubChem CID 18525790
Nombre IUPAC 1-[3-(furan-2-il)fenil]-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-(2-furyl)benzyl]-N-methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 97%