Learn More
Diclorhidrato de N-[3-(2-cloro-10H-fenotiazin-10-il)propil]-N,N',N'-trimetilpropano-1,3-diamina, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de N-[3-(2-cloro-10H-fenotiazin-10-il)propil]-N,N',N'-trimetilpropano-1,3-diamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 2512203-91-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C21H28ClN3S • 2HCl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride, N1-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N1,N3,N3-trimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride, Chlorpromazine Dihydrochloride Impurity B, Chlorpromazine Dihydrochloride EP Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28ClN3S.2ClH/c1-23(2)12-6-13-24(3)14-7-15-25-18-8-4-5-9-20(18)26-21-11-10-17(22)16-19(21)25;;/h4-5,8-11,16H,6-7,12-15H2,1-3H3;2*1H |
| SMILES | ClC1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCCN(C)CCCN(C)C |
| Nombre IUPAC | Cloruro de hidrógeno de N1-(3-(2-cloro-10H-fenotiazin-10-il)propil)-N1,N3,N3-trimetilpropano-1,3-diamina |
| Mostrar más |