Learn More
Diclorhidrato de N-[3-(10,11-dihidro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-il)propil]-N,N',N'-trimetilpropano-1,3-diamina, Mikromol™
Código de producto. 30052203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052203 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052203 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0077.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N-[3-(10,11-dihidro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-il)propil]-N,N',N'-trimetilpropano-1,3-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
CAS 1838-02-4
Nombres de analitos o componentes N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H33 N3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C23H33N3.2ClH/c1-24(2)16-8-17-25(3)18-9-19-26-22-12-6-4-10-20(22)14-15-21-11-5-7-13-23(21)26;;/h4-7,10-13H,8-9,14-19H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN(C)CCCN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC N'-[3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)propil]-N,N,N'-trimetilpropano-1,3-diamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 424.45
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.2208 g/mol