Learn More
N-[3-(10,11-Dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-il)-2-metilpropil]-N,N',N',2-tetrametilpropano-1,3-diamina, Mikromol™
Descripción
N-[3-(10,11-Dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-il)-2-metilpropil]-N,N',N',2-tetrametilpropano-1,3-diamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine |
| CAS | 2724839-84-1 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H37 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Trimipramine Maleate Imp. E (EP), Trimipramine Imp. E (EP), N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-2-methylpropyl]-N,N',N',2-tetramethylpropane-1,3-diamine, Trimipramine Maleate Impurity E, Trimipramine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3;1H/b13-12+; |
| SMILES | CC(CN(C)C)CN(C)CC(C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N-[3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-2-metilpropil]-N,N',N',2-tetrametilpropano-1,3-diamina |
| Mostrar más |