Learn More
N-[(2Z)-Pirazina-2-ilideno]-2,2,2-trifluoroacetohidridazida, TRC
Código de producto. 30412857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30412857 100 mg -
30421027 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30412857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP481000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 849832-73-1
Fórmula molecular C6 H9 F3 N4 O
Peso molecular (g/mol) 210.16
Sinónimo Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, (2Z)-2-(2-piperazinylidene)hydrazide, Acetic acid, trifluoro-, (2Z)-2-(2-piperazinylidene)hydrazide (9CI), Acetic acid, trifluoro-, (2Z)-piperazinylidenehydrazide, N-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, N'-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]trifluoroacetohydrazide
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-[(Z)-piperazina-2-ilideneamino]acetamida
SMILES FC(F)(F)C(=O)N\N=C/1\CNCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]-2,2,2-trifluoroacetohydrazide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9F3N4O/c7-6(8,9)5(14)13-12-4-3-10-1-2-11-4/h10H,1-3H2,(H,11,12)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0728