Learn More
N-[(2Z)-3-etil-5-metiltiazol-2(3H)-ilideno]-4-hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido, Mikromol™
Product Code. 30052720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30052720 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30052720 Supplier Mikromol Supplier No. MM0246.17
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[(2Z)-3-etil-5-metiltiazol-2(3H)-ilideno]-4-hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 1331636-17-9
Nombres de analitos o componentes N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H17 N3 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Meloxicam Imp. D (EP), N-[(2Z)-3-Ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Meloxicam Impurity D, 3-Ethyl-2-imine Meloxicam
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O4S2/c1-4-19-9-10(2)24-16(19)17-15(21)13-14(20)11-7-5-6-8-12(11)25(22,23)18(13)3/h5-9,20H,4H2,1-3H3/b17-16-
SMILES CCN1C=C(C)S/C/1=N\C(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C
Nombre IUPAC (NZ)-N-(3-etil-5-metil-1,3-tiazol-2-ilideno)-4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 379.45
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.066 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.