Learn More
N-[(2Z)-3,5-dimetiltiazol-2(3H)-ilideno]-4-hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido, Mikromol™
Descripción
N-[(2Z)-3,5-dimetiltiazol-2(3H)-ilideno]-4-hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(2Z)-3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 1262333-25-4 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[(2Z)-3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H15 N3 O4 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-[(2Z)-3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. C (EP), (Z)-N'-Methylmeloxicam, (Z)-N-(3,5-dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Meloxicam Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-17(2)15(23-9)16-14(20)12-13(19)10-6-4-5-7-11(10)24(21,22)18(12)3/h4-8,19H,1-3H3/b16-15- |
| SMILES | CN1C=C(C)S/C/1=N\C(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C |
| Nombre IUPAC | (NZ)-N-(3,5-dimetil-1,3-tiazol-2-ilideno)-4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida |
| Mostrar más |