Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hidroxi-4-fenilbutiril]-L-leucina, 97 %
Código de producto. 10430432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10430432 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10430432 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 333915000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine
Nombre de nota 97%
CAS 58970-76-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H24N2O4
Número MDL MFCD00083262
Cantidad 500 mg
Índice Merck 15, 10024
Sinónimo bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble methanol, ethanol,, soluble in acetic acid, aq. hcl, alkaline solution
Clave InChI VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
SMILES CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC (2R)-2-[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido]-4-methylpentanoic acid
Peso molecular (g/mol) 308.38
PubChem CID 72172
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.38
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.