Learn More
N-[(2S)-3-Amino-2-hidroxipropilo]-N-[3-fluoro-4-(4-morfolinil)fenil] Acetamida Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride |
| Nombres de analitos o componentes | N-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]-N-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)acetamide Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22FN3O3.ClH/c1-11(20)19(10-13(21)9-17)12-2-3-15(14(16)8-12)18-4-6-22-7-5-18;/h2-3,8,13,21H,4-7,9-10,17H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Cantidad | 5 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.1412 |
| Porcentaje de pureza | >95% |