Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-[[(2S)-1-etil-2-pirrolidinil]metil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(((2S)-1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 883555-07-5 |
| Fórmula molecular | C12H24N2O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24N2O2/c1-5-14-8-6-7-10(14)9-13-11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3,(H,13,15) |
| SMILES | CCN1CCCC1CNC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 228.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.1838 |