Learn More
N-[(2R,4R,5S)-5-[[(1,1-Dimetiletoxi)carbonil]amino]-4-hidroxi-1-oxo-6-fenil-2-(fenilmetil)hexil]-L-leucil-L-fenilalaninamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-((2R,4R,5S)-5-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-4-hydroxy-1-oxo-6-phenyl-2-(phenylmethyl)hexyl)-L-leucyl-L-phenylalaninamide |
| CAS | 292632-98-5 |
| Fórmula molecular | C39H52N4O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 36: PN: WO2005049027 PAGE: 99 claimed sequence, L 458, L 685458, gamma-Secretase Inhibitor X |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H52N4O6/c1-26(2)21-33(37(47)41-32(35(40)45)24-29-19-13-8-14-20-29)42-36(46)30(22-27-15-9-6-10-16-27)25-34(44)31(23-28-17-11-7-12-18-28)43-38(48)49-39(3,4)5/h6-20,26,30-34,44H,21-25H2,1-5H3,(H2,40,45)(H,41,47)(H,42,46)(H,43,48)/t30-,31+,32+,33+,34-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,5R)-6-[[(2S)-1-[[(2S)-1-amino-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]amino]-4-metil-1-oxopentan-2-il]amino]-5-bencil-3-hidroxi-6-oxo-1-fenilhexan-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 672.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 672.3887 |