Learn More
Clorhidrato de N-[(2R,3S)-3-Amino-2-hidroxi-4-fenilbutil]-N-(2-metilpropil)-4-nitrobencenosulfonamida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-[(2R,3S)-3-Amino-2-hidroxi-4-fenilbutil]-N-(2-metilpropil)-4-nitrobencenosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 244634-31-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H27 N3 O5 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-N-(2-methylpropyl)-4-nitro-, hydrochloride (1:1), 2380W94, GW 395035A, GW 405130A, Amprenavir related |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27N3O5S.ClH/c1-15(2)13-22(14-20(24)19(21)12-16-6-4-3-5-7-16)29(27,28)18-10-8-17(9-11-18)23(25)26;/h3-11,15,19-20,24H,12-14,21H2,1-2H3;1H/t19-,20+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3S)-3-amino-2-hidroxi-4-fenilbutil]-N-(2-metilpropil)-4-nitrobencenosulfonamida;clorhidrato |
| Mostrar más |