Learn More
N-[(2R)-3-(3-fluoro-4-morfolinoanilino)-2-hidroxipropil]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 17907494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17907494 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17907494 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3300.160025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[(2R)-3-(3-fluoro-4-morfolinoanilino)-2-hidroxipropil]acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2R)-3-([3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl)acetamide
CAS 333753-67-6
Nombres de analitos o componentes N-[(2R)-3-([3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl)acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15H22FN3O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Linezolid Impurity PNU140155
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22FN3O3/c1-11(20)17-9-13(21)10-18-12-2-3-15(14(16)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13,18,21H,4-7,9-10H2,1H3,(H,17,20)/t13-/m0/s1
SMILES CC(=O)NC[C@H](O)CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1
Nombre IUPAC N-[(2R)-3-(3-fluoro-4-morfolino-anilino)-2-hidroxi-propil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 311.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.165 g/mol